Learn More
Acetato de 1-bromoetilo (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromoethyl Acetate |
| CAS | 40258-78-4 |
| Fórmula molecular | C4H7BrO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (RS)-1-Acetoxyethyl Bromide, 1-Acetoxyethyl Bromide, 1-Bromoethyl Acetate, alpha-Bromoethyl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7BrO2/c1-3(5)7-4(2)6/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CC(Br)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de 1-bromoetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 167 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.9629 |