Learn More
(±)-(1-Bromoetil-2,2,2-d3)benceno, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Bromoethyl)benzene-D3 (ethyl-2,2,2-D3) |
| CAS | 23088-42-8 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H6 Br |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene, (1-bromoethyl-2,2,2-d3)- (8 CI, 9 CI, ACI), (1-Bromoethyl-2,2,2-d3)benzene (ACI), (1-Bromoethyl)benzene-D3 (ethyl-2,2,2-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H9Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Br)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (1-bromo-2,2,2-trideuterioetil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 188.0796 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0076 g/mol |
| Mostrar más |