Learn More
1-bromoeicosano, TRC
Código de producto. 30338136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338136 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30338136 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB678838500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromoeicosane
CAS 4276-49-7
Fórmula molecular C20H41Br
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Bromoicosane, 1-Ecosyl Bromide, Eicosyl Bromide, NSC 87634, n-Eicosyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C20H41Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h2-20H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Nombre IUPAC 1-bromoicosano
Peso molecular (g/mol) 361.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.2392