Learn More
1-bromododecano (bromuro de n-lauril), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromododecane (n-Lauryl Bromide) |
| CAS | 143-15-7 |
| Fórmula molecular | C12H25Br |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1-Dodecyl Bromide, 12-Bromododecane, Dodecyl Bromide, Lauryl Bromide, NSC 6786, n-Dodecyl Bromide, n-Lauryl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromododecano |
| Peso molecular (g/mol) | 249.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.114 |