Learn More
1-Bromododecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423284 5000 g 5000 g
11413284 250 g 250 g
11403284 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423284 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10600.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143-15-7 | C12H25Br | 249.236 g/mol
1-Bromododecane is used as a solvent. It is used as an intermediate to manufacture surfactant, pharmaceuticals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromododecano se utiliza como disolvente. Se utiliza como intermediario para la fabricación de surfactantes, productos farmacéuticos y otros compuestos orgánicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-15-7
Fórmula molecular C12H25Br
Peso molecular (g/mol) 249.236
Número MDL MFCD00000225
Clave InChI PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d
PubChem CID 8919
Nombre IUPAC 1-bromododecano
SMILES CCCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromododecane
Punto de fusión -10°C
Densidad 1.04
Punto de ebullición 276°C
Temperatura de inflamación 146°C (294°F)
Olor Weak
Fórmula lineal CH3(CH2)11Br
Índice de refracción 1.458
Cantidad 5000 g
Beilstein 506159
Índice Merck 14,5389
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.24
Porcentaje de pureza 98%