Learn More
1-Bromododecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413284 250 g 250 g
11403284 1000 g 1000 g
11423284 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11413284 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10600.30
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 143-15-7 | C12H25Br | 249.236 g/mol
1-Bromododecane is used as a solvent. It is used as an intermediate to manufacture surfactant, pharmaceuticals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromododecano se utiliza como disolvente. Se utiliza como intermediario para la fabricación de surfactantes, productos farmacéuticos y otros compuestos orgánicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-15-7
Fórmula molecular C12H25Br
Peso molecular (g/mol) 249.236
Número MDL MFCD00000225
Clave InChI PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dodecyl bromide, lauryl bromide, n-dodecyl bromide, dodecane, 1-bromo, bromododecane, 1-bromo dodecane, 1-bromo-dodecane, 1-bromo-n-dodecane, dodecane, bromo, unii-90t93tx09d
PubChem CID 8919
Nombre IUPAC 1-bromododecano
SMILES CCCCCCCCCCCCBr
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-Bromododecane
Punto de fusión -10°C
Densidad 1.04
Punto de ebullición 276°C
Temperatura de inflamación 146°C (294°F)
Olor Weak
Fórmula lineal CH3(CH2)11Br
Índice de refracción 1.458
Cantidad 250 g
Beilstein 506159
Índice Merck 14,5389
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.24
Porcentaje de pureza 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromododecane
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lauryl bromide
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.