Learn More
1-bromodocosano, TRC
Código de producto. 30335403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30335403 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30335403 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6788502.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromodocosane
CAS 6938-66-5
Fórmula molecular C22H45Br
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Behenyl Bromide, Docosyl Bromide, NSC 53991, S 71281
Fórmula InChI InChI=1S/C22H45Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h2-22H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Nombre IUPAC 1-bromodocosano
Peso molecular (g/mol) 389.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.2705