Learn More
1-bromodocosano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromodocosane |
| CAS | 6938-66-5 |
| Fórmula molecular | C22H45Br |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Behenyl Bromide, Docosyl Bromide, NSC 53991, S 71281 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H45Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h2-22H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromodocosano |
| Peso molecular (g/mol) | 389.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.2705 |