Learn More
1-bromodecano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromodecane |
| CAS | 112-29-8 |
| Fórmula molecular | C10H21Br |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-decane, 1-Decyl Bromide, 10-Bromodecane, Decyl Bromide, NSC 8780, n-Decyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromodecano |
| Peso molecular (g/mol) | 221.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0827 |