Learn More
1-Bromodecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Bromodecane is used to produce decanal. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-bromodecano se utiliza para producir decanol y en síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con los disolventes orgánicos más comunes, como el etanol, el éter etílico y el cloroformo. No miscible en agua.
Notas
No almacenar junto con materiales muy básicos u oxidantes fuertes. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromodecane |
| Punto de fusión | -30°C |
| Densidad | 1.067 |
| Punto de ebullición | 238°C |
| Temperatura de inflamación | 94°C (201°F) |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)9Br |
| Índice de refracción | 1.456 |
| Cantidad | 2500 g |
| Número UN | UN2810 |
| Beilstein | 1735227 |
| Mostrar más |