Learn More
1-Bromodecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10543911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10543911 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10327870 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10543911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163600010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-29-8 | C10H21Br | 221.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-29-8
Fórmula molecular C10H21Br
Peso molecular (g/mol) 221.18
Número MDL MFCD00000221
Clave InChI MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo decyl bromide, n-decyl bromide, decane, 1-bromo, 1-decyl bromide, decylbromide, bromodecane, decane, bromo, labotest-bb ltbb001164, decylmonobromide, n-decylbromide
PubChem CID 8173
Nombre IUPAC 1-bromodecano
SMILES CCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromodecane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -29.6°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 238°C
Temperatura de inflamación 94°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)9Br
Índice de refracción 1.4550 to 1.457
Cantidad 1 kg
Beilstein 01, II, 130
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromodecane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.