Learn More
1-bromodecano-9,9,10,10,10-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromodecane-9,9,10,10,10-D5 |
| CAS | 1219802-02-4 |
| Fórmula molecular | C10 D5 H16 Br |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1-Bromodecane-d5, 1-Bromodecane-9,9,10,10,10-D5, 10-Bromodecane-1,1,1,2,2-d5, 1-Bromodecane-9,9,10,10,10-d5, 1-Decyl-9,9,10,10,10-d5 bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 10-bromo-1,1,1,2,2-pentadeuteriodecano |
| Peso molecular (g/mol) | 226.2086 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.114 g/mol |
| Mostrar más |