Learn More
1-bromodecano-10,10,10-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromodecane-10,10,10-D3 |
| CAS | 284474-47-1 |
| Fórmula molecular | C10 D3 H18 Br |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Decane-1,1,1-d3, 10-bromo- (9 CI), 1-Bromodecane-d3, 1-Bromodecane-10,10,10-D3, 10-Bromodecane-1,1,1-d3, 1-Bromodecane-10,10,10-d3, 1-Decyl-10,10,10-d3 bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 10-bromo-1,1,1-trideuteriodecano |
| Peso molecular (g/mol) | 224.1962 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.1015 g/mol |
| Mostrar más |