Learn More
(1-Bromociclopentil)fenil-metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Bromocyclopentyl)phenyl-methanone |
| CAS | 6740-66-5 |
| Fórmula molecular | C12H13BrO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Bromocyclopentyl Phenyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13BrO/c13-12(8-4-5-9-12)11(14)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2 |
| SMILES | BrC1(CCCC1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (1-bromociclopentil)-fenilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 253.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.015 |