Learn More
(1-bromociclopentil)(3-clorofenil)metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Bromocyclopentyl)(3-chlorophenyl)methanone |
| CAS | 52123-79-2 |
| Fórmula molecular | C12H12BrClO |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12BrClO/c13-12(6-1-2-7-12)11(15)9-4-3-5-10(14)8-9/h3-5,8H,1-2,6-7H2 |
| SMILES | Clc1cccc(c1)C(=O)C2(Br)CCCC2 |
| Nombre IUPAC | (1-bromociclopentil)-(3-clorofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 287.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.976 |