Learn More
1-bromociclopentil 2-clorofenil cetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromocyclopentyl 2-Chlorophenyl Ketone |
| CAS | 6740-86-9 |
| Fórmula molecular | C12H12BrClO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (1-Bromocyclopentyl)(2-chlorophenyl)methanone, 1-Bromocyclopentyl o-Chlorophenyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12BrClO/c13-12(7-3-4-8-12)11(15)9-5-1-2-6-10(9)14/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2 |
| SMILES | Clc1ccccc1C(=O)C2(Br)CCCC2 |
| Nombre IUPAC | (1-bromociclopentil)-(2-clorofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 287.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.976 |