Learn More
1-Bromobutano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromobutane |
| CAS | 109-65-9 |
| Fórmula molecular | C4H9Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Bromobutane, 1-Butyl Bromide, Butyl Bromide, n-Butyl Bromide; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 137.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.9888 |