Learn More
1-Bromobutano, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10660321 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10660321 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 10660321 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/4310/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 109-65-9
Punto de fusión -112°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 100°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C4H9Br
Número MDL 260
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.02g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromobutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.