Learn More
1-bromobutano-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromobutane-d9 |
| CAS | 98195-36-9 |
| Fórmula molecular | C4D9Br |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Bromobutane-d9, 1-Butyl Bromide-d9, Butyl Bromide-d9, n-Butyl Bromide-d9, 4-Bromobutane-1,1,1-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | BrC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-bromobutano-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9 |
| Peso molecular (g/mol) | 146.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.05 |