Learn More
1-bromobutano-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromobutane-d3 |
| CAS | 55724-42-0 |
| Fórmula molecular | C4 D3 H6 Br |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Bromobutane-d3, 1-Butyl Bromide-d3, Butyl Bromide-d3, n-Butyl Bromide-d3, 4-Bromobutane-1,1,1-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CCCBr |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-1,1,1-trideuteriobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 140.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0076 |