Learn More
1-Brmobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 LT
250 ml
50 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11390360 10 L Tambor de plástico 10 litros
10387763 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10509820 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10704601 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10338853 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11390360 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 106770100
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 109-65-9 | C4H9Br | 137.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-65-9
Fórmula molecular C4H9Br
Peso molecular (g/mol) 137.02
Número MDL MFCD00000260
Clave InChI MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831
PubChem CID 8002
Nombre IUPAC 1-bromobutano
SMILES CCCCBr
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromobutane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -112.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2700g/mL
Punto de ebullición 100.0°C to 104.0°C
Temperatura de inflamación 10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)3Br
Índice de refracción 1.4380 to 1.4404
Cantidad 10 L
Beilstein 01,119
Índice Merck 15,1555
Gravedad específica 1.27
Información de solubilidad Solubility in water: 0.608g/L (30°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,,benzene and ccl4
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.02
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromobutane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.