Learn More
1-Brmobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10509820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 LT
250 ml
50 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10509820 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10387763 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10704601 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10338853 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
11390360 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10509820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106772500
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-65-9 | C4H9Br | 137.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-65-9
Fórmula molecular C4H9Br
Peso molecular (g/mol) 137.02
Número MDL MFCD00000260
Clave InChI MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831
PubChem CID 8002
Nombre IUPAC 1-bromobutano
SMILES CCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromobutane
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -112.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2700g/mL
Punto de ebullición 100.0°C to 104.0°C
Temperatura de inflamación 10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3Br
Índice de refracción 1.4380 to 1.4404
Cantidad 250 mL
Beilstein 01,119
Índice Merck 15,1555
Gravedad específica 1.27
Información de solubilidad Solubility in water: 0.608g/L (30°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,,benzene and ccl4
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.02
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromobutane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.