Learn More
1-bromobutano-2,2-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromobutane-2,2-d2 |
| CAS | 55724-40-8 |
| Fórmula molecular | C4 D2 H7 Br |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Butane-2,2-d2, 1-bromo- (9CI), 1-Bromobutane-2,2-d2, 1-Bromobutane-2,2-D2, 1-Bromobutane-d2, n-Butyl bromide-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(CC)CBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2,2-dideuteriobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 139.0306 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0013 |