Learn More
1-bromobutano-2,2,3,3,4,4,4-d7, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromobutane-2,2,3,3,4,4,4-D7 |
| CAS | 223487-53-4 |
| Fórmula molecular | C4 D7 H2 Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Butane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 4-bromo- (9 CI), 1-Bromobutane-2,2,3,3,4,4,4-d7, 4-Bromobutane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 1-Bromobutane-2,2,3,3,4,4,4-D7, 1-Bromobutane-d7, n-Butyl bromide-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CBr |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-1,1,1,2,2,3,3-heptadeuteriobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 144.0614 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0327 g/mol |
| Mostrar más |