Learn More
1-bromobutano-1,1,2,2-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromobutane-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219805-80-7 |
| Fórmula molecular | C4 D4 H5 Br |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Butane-1,1,2,2-d4, 1-bromo- (ACI), 1-Bromobutane-1,1,2,2-d4 (ACI), 1-Bromobutane-1,1,2,2-D4, 1-Bromobutane-d4, n-Butyl bromide-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CC |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 141.0429 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0139 g/mol |
| Mostrar más |