Learn More
1-bromobenceno, TRC
Product Code. 30329761
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Unit Size:
25 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30329761 25 g 25 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30329761 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB68014525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Bromobenzene
CAS 108-86-1
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 H5 Br
Cantidad 25 g
Sinónimo Bromobenzene, 1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES Brc1ccccc1
Nombre IUPAC Bromobenceno
Peso molecular (g/mol) 157.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.9575
Porcentaje de pureza >95