Learn More
1-bromobenceno, TRC
Código de producto. 30341113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341113 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30341113 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB680145100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromobenzene
CAS 108-86-1
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 H5 Br
Cantidad 100 mg
Sinónimo Bromobenzene, 1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES Brc1ccccc1
Nombre IUPAC Bromobenceno
Peso molecular (g/mol) 157.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.9575
Porcentaje de pureza >95