Learn More
1-bromobenceno, TRC
Código de producto. 30343333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343333 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30343333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6801455G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromobenzene
CAS 108-86-1
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 H5 Br
Cantidad 5 g
Sinónimo Bromobenzene, 1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES Brc1ccccc1
Nombre IUPAC Bromobenceno
Peso molecular (g/mol) 157.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.9575
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.