Learn More
1-Bromoantraceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromoanthracene |
| CAS | 7397-92-4 |
| Fórmula molecular | C14H9Br |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9Br/c15-14-7-3-6-12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-13(12)14/h1-9H |
| SMILES | Brc1cccc2cc3ccccc3cc12 |
| Nombre IUPAC | 1-bromoantraceno |
| Peso molecular (g/mol) | 257.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.9888 |