Learn More
1-Bromoadamantano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422697
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11422697 25 g 25 g
11432697 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11422697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14893.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 768-90-1 | C10H15Br | 215.134 g/mol
1-Bromoadamantane is an important intermediate, used in synthesizing medicines and new materials etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromoadamantano es un importante intermediario que se utiliza en la síntesis de medicamentos y nuevos materiales, etc.
Solubilidad
Es soluble en disolventes orgánicos e insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la humedad. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-90-1
Fórmula molecular C10H15Br
Peso molecular (g/mol) 215.134
Número MDL MFCD00074721
Clave InChI VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane
PubChem CID 79106
Nombre IUPAC 1-bromoadamantano
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromoadamantane
Punto de fusión 117°C to 121°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1098857
Información de solubilidad It is soluble in organic solvents and insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.14
Porcentaje de pureza 99%