Learn More
1-Bromoadamantano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10756191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10756191 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10001570 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10756191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149031000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 768-90-1 | C10H15Br | 215.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 768-90-1
Fórmula molecular C10H15Br
Peso molecular (g/mol) 215.13
Número MDL MFCD00074721
Clave InChI VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane
PubChem CID 79106
Nombre IUPAC 1-bromoadamantano
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromoadamantane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 117.0°C to 120.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether,chloroform,benzene,,methanol and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo