Learn More
1-(Bromoacetil)pireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Bromoacetyl)pyrene |
| CAS | 80480-15-5 |
| Fórmula molecular | C18 H11 Br O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-1-(1-pyrenyl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H11BrO/c19-10-16(20)14-8-6-13-5-4-11-2-1-3-12-7-9-15(14)18(13)17(11)12/h1-9H,10H2 |
| SMILES | BrCC(=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1-piren-1-iletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 323.183 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.999 |