Learn More
1-Bromo-9-(terc-butildimetilsililoxi)nonano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-9-(tert-butyldimethylsilyloxy)nonane |
| CAS | 149051-24-1 |
| Fórmula molecular | C15H33BrOSi |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [(9-Bromononyl)oxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, ((9-Bromononyl)oxy)(tert-butyl)dimethylsilane, [(9-Bromononyl)oxy](1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H33BrOSi/c1-15(2,3)18(4,5)17-14-12-10-8-6-7-9-11-13-16/h6-14H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 9-bromononoxi-terc-butil-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 337.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.1484 |