Learn More
Bromuro de 1-bromo-6-(trimetilamonio)hexilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-6-(trimethylammonium)hexyl Bromide |
| CAS | 32765-81-4 |
| Fórmula molecular | C9 H21 Br N . Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H21BrN.BrH/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 6-bromohexil(trimetil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 303.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.0041 |