Learn More
1-Bromo-6-trifluorometil-naftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-6-trifluoromethyl-naphthalene |
| CAS | 117539-60-3 |
| Fórmula molecular | C11 H6 Br F3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H6BrF3/c12-10-3-1-2-7-6-8(11(13,14)15)4-5-9(7)10/h1-6H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc2c(Br)cccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-6-(trifluorometil)naftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 275.065 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.96 |