Learn More
1-Bromo-6-trifluorometil-naftaleno, TRC
Código de producto. 30332857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30332857 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30332857 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB811418100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-6-trifluoromethyl-naphthalene
CAS 117539-60-3
Fórmula molecular C11 H6 Br F3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H6BrF3/c12-10-3-1-2-7-6-8(11(13,14)15)4-5-9(7)10/h1-6H
SMILES FC(F)(F)c1ccc2c(Br)cccc2c1
Nombre IUPAC 1-bromo-6-(trifluorometil)naftaleno
Peso molecular (g/mol) 275.065
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.96
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.