Learn More
1-Bromo-6-fenilhexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313596 1 g 1 g
11333596 250 mg 250 miligramos
11323596 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11313596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14568.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27976-27-8 | C12H17Br | 241.172 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27976-27-8
Fórmula molecular C12H17Br
Peso molecular (g/mol) 241.172
Número MDL MFCD00236022
Clave InChI RAOLIGFNQJMMKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromohexyl benzene, 1-bromo-6-phenylhexane, benzene, 6-bromohexyl, 1-bromo-6-phenyl-hexane, 6-phenylhexyl bromide, hexane, 1-bromo-6-phenyl, 6-bromanylhexylbenzene, 5-benzylpentyl bromide, 6-bromo-1-phenylhexane
PubChem CID 561788
Nombre IUPAC 6-bromohexilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-6-phenylhexane
Punto de ebullición 115°C to 118°C (6 mmHg)
Índice de refracción 1.5295
Cantidad 1 g
Beilstein 2207649
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.18
Porcentaje de pureza 97%