Learn More
1-Bromo-6-clorohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427244 25 g 25 g
11417244 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427244 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21619.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6294-17-3 | C6H12BrCl | 199.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6294-17-3
Fórmula molecular C6H12BrCl
Peso molecular (g/mol) 199.52
Número MDL MFCD00001019
Clave InChI JTYUIAOHIYZBPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chlorohexyl bromide, hexane, 1-bromo-6-chloro, 1-chloro-6-bromohexane, hexyl bromide, 6-chloro, 6-bromohexyl chloride, 1-bromo-6-chloro hexane, 1-bromo-6-chloro-hexane, acmc-1b9m0, 1-bromo-6-chlorohexane, jtyuiaohiyzbpb-uhfffaoysa
PubChem CID 80516
Nombre IUPAC 1-bromo-6-clorohexano
SMILES ClCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-6-chlorohexane
Densidad 1.337
Punto de ebullición 109°C to 110°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C (214°F)
Índice de refracción 1.4806
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.53
Porcentaje de pureza 97%