Learn More
1-Bromo-5-fenilpentano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10564764 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10564764 1 g Frasco de vidrio 1 g
10569223 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10564764 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 384740010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14469-83-1 | C11H15Br | 227.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14469-83-1
Fórmula molecular C11H15Br
Peso molecular (g/mol) 227.14
Número MDL MFCD01075177
Clave InChI QICUPOFVENZWSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromopentyl benzene, 1-bromo-5-phenylpentane, benzene, 5-bromopentyl, 5-phenylpentyl bromide, 1-bromo-5-phenyl-pentane, 5-bromo-n-pentyl benzene, 5-bromo-pentyl-benzene, 5-brompentyl benzol, phenylpentyl bromide, 5-phenylpentylbromide
PubChem CID 285561
Nombre IUPAC 5-bromopentilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-5-phenylpentane
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 148°C (18.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5(CH2)5Br
Índice de refracción 1.5320 to 1.534
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-5-phenylpentane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.