Learn More
1-Bromo-5-fluoropentano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492169 1 g 1 g
15412179 250 mg 250 miligramos
15402179 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64806.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 407-97-6 | C5H10BrF | 169.037 g/mol
1-Bromo-5-fluoropentane was used to prepare 18F-labeled (anilido)piperidine derivatives as ?-opioid receptor imaging agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-5-fluoropentano se utilizó para preparar derivados de (anilido)piperidina 18F-etiquetados que se pudieran utilizar como agentes de adquisición de imágenes de receptor μ-opioideo.
Solubilidad
Soluble en metanol (en metanol). Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 407-97-6
Fórmula molecular C5H10BrF
Peso molecular (g/mol) 169.037
Número MDL MFCD01709395
Clave InChI GMYIZICPHREVDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentane, 1-bromo-5-fluoro, 5-fluoroamyl bromide, 5-fluoropentyl bromide, fluoropentyl bromide, 5-bromopentyl fluoride, acmc-20a2uo, 1-bromo-5-fluoro-pentane, pentane,1-bromo-5-fluoro, 4-01-00-00313 beilstein handbook reference, ksc493m6b
PubChem CID 120236
Nombre IUPAC 1-bromo-5-fluoropentano
SMILES C(CCF)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-5-fluoropentane
Color Incolora
Densidad 1.360 g/mL
Punto de ebullición 162°C
Fórmula lineal F(CH2)5Br
Índice de refracción 1.4406
Cantidad 1 g
Beilstein 1697258
Información de solubilidad Soluble in methanol (in methanol). Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido