Learn More
1-Bromo-5-cloropentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-5-chloropentane |
| CAS | 54512-75-3 |
| Fórmula molecular | C5H10BrCl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-5-chloropentane, 5-Bromo-1-chloropentane, 5-Chloropentyl Bromide, NSC 50474 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10BrCl/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2 |
| SMILES | ClCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-5-cloropentano |
| Peso molecular (g/mol) | 185.49 |