Learn More
1-Bromo-5-cloropentano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434467 50 g 50 g
11424467 10 g 10 g
11444467 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20479.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 54512-75-3 | C5H10BrCl | 185.49 g/mol
1-Bromo-5-chloropentane, is used as an primary and secondary intermediate. It is also used as a intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-5-cloropentano se utiliza como intermediario primario y secundario. También se utiliza como intermediario en las síntesis orgánicas.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable a temperaturas y presiones normales. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54512-75-3
Fórmula molecular C5H10BrCl
Peso molecular (g/mol) 185.49
Número MDL MFCD00001016
Clave InChI PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
PubChem CID 96070
Nombre IUPAC 1-bromo-5-cloropentano
SMILES ClCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-5-chloropentane
Densidad 1.408
Punto de ebullición 210°C to 212°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.4836
Cantidad 50 g
Beilstein 1732341
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.5
Porcentaje de pureza 98%