Learn More
1-Bromo-4-(trifluorometil)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469896 5 g 5 g
11459896 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20874.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 333-47-1 | C7H4BrF3S | 257.068 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333-47-1
Fórmula molecular C7H4BrF3S
Peso molecular (g/mol) 257.068
Número MDL MFCD00040840
Clave InChI CQQBVMXLTBXNLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethylthio bromobenzene, 1-bromo-4-trifluoromethyl sulfanyl benzene, 4-bromophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-bromophenyl trifluoromethyl sulphide, 1-bromo-4-trifluoromethylthio benzene, 1-bromo-4-trifluoromethylthiobenzene, 4-bromophenyl trifluoromethyl sulfane, 1-bromo-4-trifluoromethyl thio benzene, 4-bromo-1-trifluoromethylthio benzene, 1-bromo-4-trifluoromethylsulfanyl benzene
PubChem CID 736413
Nombre IUPAC 1-Bromo-4-(trifluorometilsulfanil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1SC(F)(F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Densidad 1.71
Punto de ebullición 199°C to 200°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.517
Cantidad 5 g
Beilstein 2361926
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.07
Porcentaje de pureza 97%