Learn More
1-Bromo-4-(trifluorometoxi)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490023 5 g 5 g
11480023 1 g 1 g
11400033 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490023 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12104.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 407-14-7 | C7H4BrF3O | 241.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 407-14-7
Fórmula molecular C7H4BrF3O
Peso molecular (g/mol) 241.01
Número MDL MFCD00040834
Clave InChI SEAOBYFQWJFORM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy bromobenzene, 4-bromo trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxybromobenzene, p-bromotrifluoromethoxybenzene, benzene, 1-bromo-4-trifluoromethoxy, 4-bromo-1-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxybromobenzene, 4-bromotrifluoromethoxybenzene, 4-bromo-trifluoromethoxybenzene
PubChem CID 521008
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4- (trifluoromethoxy)benzene
Densidad 1.622
Punto de ebullición 155°C to 157°C
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.461
Cantidad 5 g
Beilstein 2046332
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.01
Porcentaje de pureza 98%