Learn More
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10491871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10491871 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10491871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297480050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Nombre de nota 98%
CAS 407-14-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H4BrF3O
Fórmula lineal BrC6H4OCF3
Índice de refracción 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00040834
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-bromo-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy bromobenzene, 4-bromo trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxybromobenzene, p-bromotrifluoromethoxybenzene, benzene, 1-bromo-4-trifluoromethoxy, 4-bromo-1-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxybromobenzene, 4-bromotrifluoromethoxybenzene, 4-bromo-trifluoromethoxybenzene
Clave InChI SEAOBYFQWJFORM-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(Br)C=C1
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(trifluorometoxi)benceno
Peso molecular (g/mol) 241.01
PubChem CID 521008
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.01
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid