Learn More
1-Bromo-4-terc-butilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448466 500 g 500 g
11428466 25 g 25 g
11438466 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15924.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3972-65-4 | C10H13Br | 213.118 g/mol
1-Bromo-4-tert-butylbenzene was used in the synthesis of 4-tert-butyl-phenylboronic acid1, 1-deoxy analogs of CP-47,497 (n = 0 to 7) and 1-deoxy analogs of CP-55,940 (n = 0 to 7). It undergoes lithium-bromide exchange reactions with n-butyllithium and tert-butyllithium at 0°C in various solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-4-terc-butilbenceno se utilizó en la síntesis de ácido1 4-terc-butil-fenilborónico, análogos 1-desoxi de CP-47,497 (n = 0 a 7) y análogos 1-desoxi de CP-55,940 (n = 0 a 7). Sufre reacciones de intercambio de bromuro de litio con n-butillitio y terc-butillitio a 0 °C en varios disolventes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3972-65-4
Fórmula molecular C10H13Br
Peso molecular (g/mol) 213.118
Número MDL MFCD00000108
Clave InChI XHCAGOVGSDHHNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylbromobenzene, 1-bromo-4-tert-butyl benzene, butylbromobenzene, p-bromo-tert-butylbenzene, 1-bromo-4-t-butylbenzene, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-tert-butyl-1-bromobenzene, p-bromo-t-butylbenzene, 1-bromo-p-t-butylbenzene, 4-bromo-tert-butylbenzene
PubChem CID 77595
Nombre IUPAC 1-bromo-4-terc-butilbenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-tert-butylbenzene
Punto de fusión 15°C to 16°C
Densidad 1.229
Punto de ebullición 231°C to 232°C
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 500 g
Beilstein 1859117
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.12
Porcentaje de pureza 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.