Learn More
1-Bromo-4-(t-butildimetilsililoxi)butano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-4-(t-butyldimethylsilyloxy)butane |
| CAS | 89043-32-3 |
| Fórmula molecular | C10H23BrOSi |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H23BrOSi/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h6-9H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 4-bromobutoxi-terc-butil-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 267.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.0702 |