Learn More
1-Bromo-4-propylbenzene, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10710581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; Glass bottle
Código de producto.
10710581 5g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10710581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308240050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-propylbenzene
CAS 588-93-2
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H11Br
Fórmula lineal CH3CHCHC6H4Br
Índice de refracción 1.5350 to 1.5370 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00012456
Cantidad 5g
Sinónimo 1-bromo-4-n-propylbenzene, 4-bromo-n-propylbenzene, 1-4'-bromophenyl propane, 1-bromo-4-propyl-benzene, benzene, 1-bromo-4-propyl, 4-propylbromobenzene, 4-propyl bromobenzene, 4-n-propylbromobenzene, 4-propylphenyl bromide, pubchem10762
Clave InChI NUPWGLKBGVNSJX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)Br
Nombre IUPAC 1-bromo-4-propylbenzene
Peso molecular (g/mol) 199.091
PubChem CID 136374
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1
Porcentaje de pureza ≥98.5%