Learn More
1-Bromo-4-fenilbutano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromo-4-phenylbutane |
| CAS | 13633-25-5 |
| Fórmula molecular | C10 H13 Br |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13Br/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2 |
| SMILES | BrCCCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromobutilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 213.114 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.02 |