Learn More
1-Bromo-4-(fenoximetil)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10235904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10235904 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10091974 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10235904 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63710CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 20600-22-0
Fórmula molecular C13H11BrO
Peso molecular (g/mol) 263.134
Número MDL MFCD00017847
Clave InChI KZVLWVAXLYUCLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-4-phenoxymethyl benzene, 4-bromophenyl methoxy benzene, 4-bromobenzylphenyl ether, 4-bromobenzyl phenyl ether, 1-bromo4-phenoxymethyl-benzene, 1-bromo-4-phenoxymethyl-benzene, benzyl phenyl ether analogue, 6c
PubChem CID 726149
Nombre IUPAC 1-bromo-4-(fenoximetil)benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-4-(phenoxymethyl)benzene
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.13
Porcentaje de pureza 97%